Merck
BDPH9BCC41F3
Bide Pharmatech
Ethyl 1-(aminomethyl)cyclopropanecarboxylate
別名:
ethyl 1-(aminomethyl)cyclopropanecarboxylate
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
この商品について
化学式:
C7H13O2N1
CAS番号:
分子量:
143.19
MDL number:
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
Inchi Code
1S/C7H13NO2/c1-2-10-6(9)7(5-8)3-4-7/h2-5,8H2,1H3
Inchi Key
AYTOKAZVIPSHHI-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Shipped in cold pack
Purity
98%
Storage temp.
Keep in dark place, sealed in dry, store in freezer, under -20C
Country of Origin
CN
Physical Form
Liquid
Still not finding the right product?
hstatements
注意喚起語
Danger
ピクトグラム
FlameCorrosion
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)