コンテンツぞスキップ
Merck
BDPH9BCC540D
Bide Pharmatech
5-Bromo-2-phenyl-1H-indole
別名:
5-bromo-2-phenyl-1H-indole
ログむンで組織・契玄䟡栌をご芧ください。
サむズを遞択しおください
衚瀺を倉曎する
この商品に぀いお
化孊匏:
C14H10N1Br1
CAS番号:
分子量:
272.14
MDL number:
テクニカルサヌビス
お困りのこずがあれば、経隓豊富なテクニカルサヌビスチヌムがお客様をサポヌトしたす。
お手䌝いしたす
Inchi Code
1S/C14H10BrN/c15-12-6-7-13-11(8-12)9-14(16-13)10-4-2-1-3-5-10/h1-9,16H
Inchi Key
XGOWHPSXPPZWAH-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
97%
Storage temp.
Sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 5-Bromo-2-phenyl-1H-indole
hstatements
泚意事項
泚意喚起語
Warning
ピクトグラム
Exclamation mark
最新バヌゞョンのいずれかを遞択しおください
詊隓成瞟曞COA
Lot/Batch Number
適切なバヌゞョンが芋぀かりたせんか。
特定のバヌゞョンが必芁な堎合は、ロット番号たたはバッチ番号で特定の蚌明曞を怜玢できたす。
以前この補品を賌入いただいたこずがある堎合
文曞ラむブラリで、最近賌入した補品の文曞を怜玢できたす。
文曞ラむブラリにアクセスする