Merck
BDPH9BCC5629
Bide Pharmatech
(4-Chlorophenyl)methanamine hydrochloride
別名:
(4-chlorophenyl)methanamine hydrochloride
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
この商品について
化学式:
C7H9N1Cl2
CAS番号:
分子量:
178.06
MDL number:
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
Shipping Temperature
Normal
Purity
98%
Storage temp.
Inert atmosphere, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Inchi Code
1S/C7H8ClN.ClH/c8-7-3-1-6(5-9)2-4-7;/h1-4H,5,9H2;1H
Inchi Key
KZNAUVKZACBZPF-UHFFFAOYSA-N
Still not finding the right product?
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)