コンテンツぞスキップ
Merck
BDPH9BCC6029
Bide Pharmatech
3-Bromo-5,6,7,8-tetrahydroimidazo[1,5-a]pyrazine hydrochloride
別名:
3-bromo-5,6,7,8-tetrahydroimidazo[1,5-a]pyrazine hydrochloride
サむズを遞択しおください
衚瀺を倉曎する
この商品に぀いお
化孊匏:
C6H9N3Cl1Br1
CAS番号:
分子量:
238.51
MDL number:
ログむン䟡栌を確認する
テクニカルサヌビス
お困りのこずがあれば、経隓豊富なテクニカルサヌビスチヌムがお客様をサポヌトしたす。
お手䌝いしたす
Inchi Code
1S/C6H8BrN3.ClH/c7-6-9-4-5-3-8-1-2-10(5)6;/h4,8H,1-3H2;1H
Inchi Key
FNKYKFZYHXJZRI-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Inert atmosphere, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
泚意事項
泚意喚起語
Warning
ピクトグラム
Exclamation mark
最新バヌゞョンのいずれかを遞択しおください
詊隓成瞟曞COA
Lot/Batch Number
適切なバヌゞョンが芋぀かりたせんか。
特定のバヌゞョンが必芁な堎合は、ロット番号たたはバッチ番号で特定の蚌明曞を怜玢できたす。
以前この補品を賌入いただいたこずがある堎合
文曞ラむブラリで、最近賌入した補品の文曞を怜玢できたす。
文曞ラむブラリにアクセスする