コンテンツぞスキップ
Merck
BDPH9BCC6E07
Bide Pharmatech
(Chlorodifluoromethoxy)benzene
別名:
[chloro(difluoro)methoxy]benzene
ログむンで組織・契玄䟡栌をご芧ください。
サむズを遞択しおください
衚瀺を倉曎する
この商品に぀いお
化孊匏:
C7H5O1Cl1F2
CAS番号:
分子量:
178.57
MDL number:
テクニカルサヌビス
お困りのこずがあれば、経隓豊富なテクニカルサヌビスチヌムがお客様をサポヌトしたす。
お手䌝いしたす
Inchi Code
1S/C7H5ClF2O/c8-7(9,10)11-6-4-2-1-3-5-6/h1-5H
Inchi Key
UCFJMYVFTUOACF-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
98%
Storage temp.
Sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Liquid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under (Chlorodifluoromethoxy)benzene
泚意喚起語
Danger
ピクトグラム
FlameExclamation mark
最新バヌゞョンのいずれかを遞択しおください
詊隓成瞟曞COA
Lot/Batch Number
適切なバヌゞョンが芋぀かりたせんか。
特定のバヌゞョンが必芁な堎合は、ロット番号たたはバッチ番号で特定の蚌明曞を怜玢できたす。
以前この補品を賌入いただいたこずがある堎合
文曞ラむブラリで、最近賌入した補品の文曞を怜玢できたす。
文曞ラむブラリにアクセスする