Merck
BDPH9BCC7939
Bide Pharmatech
5-Ethynylbenzofuran
別名:
5-ethynyl-1-benzofuran
サイズを選択してください
表示を変更する
この商品について
化学式:
C10H6O1
CAS番号:
分子量:
142.16
MDL number:
ログイン:価格を確認する
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
Inchi Code
1S/C10H6O/c1-2-8-3-4-10-9(7-8)5-6-11-10/h1,3-7H
Inchi Key
NFOIHYYIUMHKKC-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Cold-chain transportation
Purity
95%
Storage temp.
Sealed in dry, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Liquid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 5-Ethynylbenzofuran
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)