Merck
BDPH9BCC7B92
Bide Pharmatech
4-Hydroxyphenyl methanesulfonate
別名:
4-hydroxyphenyl methanesulfonate
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
この商品について
化学式:
C7H8O4S1
CAS番号:
分子量:
188.2
MDL number:
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
Inchi Code
1S/C7H8O4S/c1-12(9,10)11-7-4-2-6(8)3-5-7/h2-5,8H,1H3
Inchi Key
SKJCKYVIQGBWTN-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 4-Hydroxyphenyl methanesulfonate
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)