Merck
BDPH9BCC7FB8
Bide Pharmatech
N-Phenyl-4-(pyridin-3-yl)aniline
別名:
N-phenyl-4-(pyridin-3-yl)aniline
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
この商品について
化学式:
C17H14N2
CAS番号:
分子量:
246.31
MDL number:
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
Inchi Code
1S/C17H14N2/c1-2-6-16(7-3-1)19-17-10-8-14(9-11-17)15-5-4-12-18-13-15/h1-13,19H
Inchi Key
BXOMRKCAPYLLAC-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
98%
Storage temp.
Keep in dark place, inert atmosphere, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under N-Phenyl-4-(pyridin-3-yl)aniline
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)