コンテンツぞスキップ
Merck
BDPH9BCC88DE
Bide Pharmatech
(3-Chlorophenyl)carbonohydrazonoyl dicyanide
別名:
2-[(3-chlorophenyl)hydrazono]malononitrile
サむズを遞択しおください
衚瀺を倉曎する
この商品に぀いお
化孊匏:
C9H5N4Cl1
CAS番号:
分子量:
204.62
MDL number:
ログむン䟡栌を確認する
テクニカルサヌビス
お困りのこずがあれば、経隓豊富なテクニカルサヌビスチヌムがお客様をサポヌトしたす。
お手䌝いしたす
Inchi Code
1S/C9H5ClN4/c10-7-2-1-3-8(4-7)13-14-9(5-11)6-12/h1-4,13H
Inchi Key
UGTJLJZQQFGTJD-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
99%
Storage temp.
Keep in dark place, inert atmosphere, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Form: powder
Still not finding the right product?
泚意喚起語
Danger
ピクトグラム
Skull and crossbones
最新バヌゞョンのいずれかを遞択しおください
詊隓成瞟曞COA
Lot/Batch Number
適切なバヌゞョンが芋぀かりたせんか。
特定のバヌゞョンが必芁な堎合は、ロット番号たたはバッチ番号で特定の蚌明曞を怜玢できたす。
以前この補品を賌入いただいたこずがある堎合
文曞ラむブラリで、最近賌入した補品の文曞を怜玢できたす。
文曞ラむブラリにアクセスする