Merck
BDPH9BCC89C8
Bide Pharmatech
5-Chloronicotinic acid
別名:
5-chloronicotinic acid
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
この商品について
化学式:
C6H4O2N1Cl1
CAS番号:
分子量:
157.56
MDL number:
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
Inchi Code
1S/C6H4ClNO2/c7-5-1-4(6(9)10)2-8-3-5/h1-3H,(H,9,10)
Inchi Key
XYLPLVUYPAPCML-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
97%
Storage temp.
Inert atmosphere, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Form: Crystal - Powder / Colour: White - Very pale yellow
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 5-Chloronicotinic acid
注意喚起語
Warning
ピクトグラム
Exclamation mark
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)