Merck
BDPH9BCC8A62
Bide Pharmatech
2-Chloro-4-methyl-6-(trifluoromethyl)pyridine
別名:
2-chloro-4-methyl-6-(trifluoromethyl)pyridine
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
この商品について
化学式:
C7H5N1Cl1F3
CAS番号:
分子量:
195.57
MDL number:
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
Inchi Code
1S/C7H5ClF3N/c1-4-2-5(7(9,10)11)12-6(8)3-4/h2-3H,1H3
Inchi Key
KAYVWTDOIYYSDL-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
97%
Storage temp.
Inert atmosphere, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Liquid or Solid or Semi-solid
Still not finding the right product?
注意喚起語
Warning
ピクトグラム
Exclamation mark
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)