コンテンツぞスキップ
Merck
BDPH9BCC9CBE
Bide Pharmatech
2-(1H-Imidazol-2-yl)propan-2-ol
別名:
2-(1H-imidazol-2-yl)-2-propanol
ログむンで組織・契玄䟡栌をご芧ください。
サむズを遞択しおください
衚瀺を倉曎する
この商品に぀いお
化孊匏:
C6H10O1N2
CAS番号:
分子量:
126.16
MDL number:
テクニカルサヌビス
お困りのこずがあれば、経隓豊富なテクニカルサヌビスチヌムがお客様をサポヌトしたす。
お手䌝いしたす
Inchi Code
1S/C6H10N2O/c1-6(2,9)5-7-3-4-8-5/h3-4,9H,1-2H3,(H,7,8)
Inchi Key
CJYJVIFSBZSJBN-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
97%
Storage temp.
Sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 2-(1H-Imidazol-2-yl)propan-2-ol
泚意事項
泚意喚起語
Warning
ピクトグラム
Exclamation mark
最新バヌゞョンのいずれかを遞択しおください
詊隓成瞟曞COA
Lot/Batch Number
適切なバヌゞョンが芋぀かりたせんか。
特定のバヌゞョンが必芁な堎合は、ロット番号たたはバッチ番号で特定の蚌明曞を怜玢できたす。
以前この補品を賌入いただいたこずがある堎合
文曞ラむブラリで、最近賌入した補品の文曞を怜玢できたす。
文曞ラむブラリにアクセスする