Merck
BDPH9BCC9D67
Bide Pharmatech
Dimethyl 2,3,5,6-tetrachloroterephthalate
別名:
dimethyl 2,3,5,6-tetrachloroterephthalate
サイズを選択してください
表示を変更する
この商品について
化学式:
C10H6O4Cl4
CAS番号:
分子量:
331.97
MDL number:
ログイン:価格を確認する
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
Inchi Code
1S/C10H6Cl4O4/c1-17-9(15)3-5(11)7(13)4(10(16)18-2)8(14)6(3)12/h1-2H3
Inchi Key
NPOJQCVWMSKXDN-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
96%
Storage temp.
Sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
hstatements
注意喚起語
Warning
ピクトグラム
Exclamation mark
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)