Merck
BDPH9BCCAB34
Bide Pharmatech
3-(Aminomethyl)-6-(trifluoromethyl)pyridine
別名:
[6-(trifluoromethyl)-3-pyridinyl]methylamine
サイズを選択してください
表示を変更する
この商品について
化学式:
C7H7N2F3
CAS番号:
分子量:
176.14
MDL number:
ログイン:価格を確認する
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
Inchi Code
1S/C7H7F3N2/c8-7(9,10)6-2-1-5(3-11)4-12-6/h1-2,4H,3,11H2
Inchi Key
XPXVAYGVYBQKDE-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Keep in dark place, inert atmosphere, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
White or Colorless to Yellow Solid or Liquid
Still not finding the right product?
hstatements
注意喚起語
Danger
ピクトグラム
Corrosion
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)