コンテンツぞスキップ
Merck
BDPH9BCCACD7
Bide Pharmatech
2,5-Difluoro-4-methoxybenzoic acid
別名:
2,5-difluoro-4-methoxybenzoic acid
ログむンで組織・契玄䟡栌をご芧ください。
サむズを遞択しおください
衚瀺を倉曎する
この商品に぀いお
化孊匏:
C8H6O3F2
CAS番号:
分子量:
188.13
MDL number:
テクニカルサヌビス
お困りのこずがあれば、経隓豊富なテクニカルサヌビスチヌムがお客様をサポヌトしたす。
お手䌝いしたす
Inchi Code
1S/C8H6F2O3/c1-13-7-3-5(9)4(8(11)12)2-6(7)10/h2-3H,1H3,(H,11,12)
Inchi Key
RQVYGORJRNFUOO-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
97%
Storage temp.
Sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
White to Yellow Solid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 2,5-Difluoro-4-methoxybenzoic acid
泚意事項
泚意喚起語
Warning
ピクトグラム
Exclamation mark
最新バヌゞョンのいずれかを遞択しおください
詊隓成瞟曞COA
Lot/Batch Number
適切なバヌゞョンが芋぀かりたせんか。
特定のバヌゞョンが必芁な堎合は、ロット番号たたはバッチ番号で特定の蚌明曞を怜玢できたす。
以前この補品を賌入いただいたこずがある堎合
文曞ラむブラリで、最近賌入した補品の文曞を怜玢できたす。
文曞ラむブラリにアクセスする