コンテンツぞスキップ
Merck
BDPH9BCCB1BA
Bide Pharmatech
1-(3,5-Difluorophenyl)propan-1-one
別名:
1-(3,5-difluorophenyl)-1-propanone
ログむンで組織・契玄䟡栌をご芧ください。
サむズを遞択しおください
衚瀺を倉曎する
この商品に぀いお
化孊匏:
C9H8O1F2
CAS番号:
分子量:
170.16
MDL number:
テクニカルサヌビス
お困りのこずがあれば、経隓豊富なテクニカルサヌビスチヌムがお客様をサポヌトしたす。
お手䌝いしたす
Inchi Code
1S/C9H8F2O/c1-2-9(12)6-3-7(10)5-8(11)4-6/h3-5H,2H2,1H3
Inchi Key
FVDQWXARVQADKN-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
97%
Storage temp.
Inert atmosphere, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Liquid or low-melting solid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 1-(3,5-Difluorophenyl)propan-1-one
泚意事項
泚意喚起語
Warning
ピクトグラム
Exclamation mark
最新バヌゞョンのいずれかを遞択しおください
詊隓成瞟曞COA
Lot/Batch Number
適切なバヌゞョンが芋぀かりたせんか。
特定のバヌゞョンが必芁な堎合は、ロット番号たたはバッチ番号で特定の蚌明曞を怜玢できたす。
以前この補品を賌入いただいたこずがある堎合
文曞ラむブラリで、最近賌入した補品の文曞を怜玢できたす。
文曞ラむブラリにアクセスする