Merck
BDPH9BCCB5EA
Bide Pharmatech
2-Methyl-3-(trifluoromethyl)benzyl alcohol
別名:
[2-methyl-3-(trifluoromethyl)phenyl]methanol
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
この商品について
化学式:
C9H9O1F3
CAS番号:
分子量:
190.17
MDL number:
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
Inchi Code
1S/C9H9F3O/c1-6-7(5-13)3-2-4-8(6)9(10,11)12/h2-4,13H,5H2,1H3
Inchi Key
OCUGIKIVMHDQQQ-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
98%
Storage temp.
Sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
White to Yellow Solid
Still not finding the right product?
注意喚起語
Warning
ピクトグラム
Exclamation mark
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)