Merck
BDPH9BCCB9F9
Bide Pharmatech
3-Bromo-2-fluoro-6-methoxypyridine
別名:
3-bromo-2-fluoro-6-methoxypyridine
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
この商品について
化学式:
C6H5O1N1Br1F1
CAS番号:
分子量:
206.01
MDL number:
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
Inchi Code
1S/C6H5BrFNO/c1-10-5-3-2-4(7)6(8)9-5/h2-3H,1H3
Inchi Key
MQTONQLSSAOFRP-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
98%
Storage temp.
Inert atmosphere, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid or Semi-solid or liquid or lump
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 3-Bromo-2-fluoro-6-methoxypyridine
hstatements
注意喚起語
Warning
ピクトグラム
Exclamation mark
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)