コンテンツぞスキップ
Merck
BDPH9BCCBB9B
Bide Pharmatech
3-Bromo-4-methylthiophene
別名:
3-bromo-4-methylthiophene
サむズを遞択しおください
衚瀺を倉曎する
この商品に぀いお
化孊匏:
C5H5Br1S1
CAS番号:
分子量:
177.06
MDL number:
ログむン䟡栌を確認する
テクニカルサヌビス
お困りのこずがあれば、経隓豊富なテクニカルサヌビスチヌムがお客様をサポヌトしたす。
お手䌝いしたす
Inchi Code
1S/C5H5BrS/c1-4-2-7-3-5(4)6/h2-3H,1H3
Inchi Key
MBUSOPVRLCFJCS-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
97%
Storage temp.
Keep in dark place, sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Form: liquid / Colour: Colorless - Pale-yellow
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 3-Bromo-4-methylthiophene
hstatements
泚意事項
泚意喚起語
Warning
ピクトグラム
Exclamation mark
最新バヌゞョンのいずれかを遞択しおください
詊隓成瞟曞COA
Lot/Batch Number
適切なバヌゞョンが芋぀かりたせんか。
特定のバヌゞョンが必芁な堎合は、ロット番号たたはバッチ番号で特定の蚌明曞を怜玢できたす。
以前この補品を賌入いただいたこずがある堎合
文曞ラむブラリで、最近賌入した補品の文曞を怜玢できたす。
文曞ラむブラリにアクセスする