Merck
BDPH9BCCBF2B
Bide Pharmatech
1,3-Bis((1H-imidazol-1-yl)methyl)benzene
別名:
1,3-bis((1H-imidazol-1-yl)methyl)benzene
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
この商品について
化学式:
C14H14N4
CAS番号:
分子量:
238.29
MDL number:
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
Inchi Code
1S/C14H14N4/c1-2-13(9-17-6-4-15-11-17)8-14(3-1)10-18-7-5-16-12-18/h1-8,11-12H,9-10H2
Inchi Key
HGYFIFXDQPTNHU-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
98%
Storage temp.
Sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
注意喚起語
Warning
ピクトグラム
Exclamation mark
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)