Merck
BDPH9BCCC804
Bide Pharmatech
2-Chloro-4'-methylbenzophenone
別名:
(2-chlorophenyl)(4-methylphenyl)methanone
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
この商品について
化学式:
C14H11O1Cl1
CAS番号:
分子量:
230.69
MDL number:
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
Inchi Code
1S/C14H11ClO/c1-10-6-8-11(9-7-10)14(16)12-4-2-3-5-13(12)15/h2-9H,1H3
Inchi Key
WIKUXHHNKRKVGJ-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Storage temp.
Sealed in dry, 2-8°C
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 2-Chloro-4'-methylbenzophenone
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)