Merck
BDPH9BCCCB59
Bide Pharmatech
(2-(Benzyloxy)phenyl)methanol
別名:
[2-(benzyloxy)phenyl]methanol
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
この商品について
化学式:
C14H14O2
CAS番号:
分子量:
214.26
MDL number:
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
Inchi Code
1S/C14H14O2/c15-10-13-8-4-5-9-14(13)16-11-12-6-2-1-3-7-12/h1-9,15H,10-11H2
Inchi Key
XRZMRABYCSOXIZ-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
98%
Storage temp.
Inert atmosphere, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid or Semi-solid or liquid or lump
Still not finding the right product?
Explore all of our products under (2-(Benzyloxy)phenyl)methanol
hstatements
注意喚起語
Danger
ピクトグラム
Corrosion
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)