Merck
BDPH9BCCCBE8
Bide Pharmatech
Ethyl 2-acetoxy-2-(diethoxyphosphoryl)acetate
別名:
ethyl (acetyloxy)(diethoxyphosphoryl)acetate
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
この商品について
化学式:
C10H19O7P1
CAS番号:
分子量:
282.23
MDL number:
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
Inchi Code
1S/C10H19O7P/c1-5-14-9(12)10(17-8(4)11)18(13,15-6-2)16-7-3/h10H,5-7H2,1-4H3
Inchi Key
QHQNXSICNKWLOC-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
98%
Storage temp.
Sealed in dry, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Liquid
Still not finding the right product?
注意喚起語
Danger
ピクトグラム
Exclamation markHealth hazard
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)