Merck
BDPH9BCCD439
Bide Pharmatech
3-(4-Aminophenyl)-1,1,3-trimethyl-2,3-dihydro-1H-inden-5-amine
別名:
3-(4-aminophenyl)-1,1,3-trimethyl-5-indanamine
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
この商品について
化学式:
C18H22N2
CAS番号:
分子量:
266.39
MDL number:
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
Inchi Code
1S/C18H22N2/c1-17(2)11-18(3,12-4-6-13(19)7-5-12)16-10-14(20)8-9-15(16)17/h4-10H,11,19-20H2,1-3H3
Inchi Key
GDGWSSXWLLHGGV-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
97%56
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Storage temp.
Keep in dark place, sealed in dry, 2-8°C
Still not finding the right product?
注意喚起語
Warning
ピクトグラム
Exclamation mark
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)