Merck
BDPH9BCCD53E
Bide Pharmatech
1-Heptanol
別名:
1-heptanol
サイズを選択してください
表示を変更する
この商品について
化学式:
C7H16O1
CAS番号:
分子量:
116.2
MDL number:
ログイン:価格を確認する
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
Inchi Code
1S/C7H16O/c1-2-3-4-5-6-7-8/h8H,2-7H2,1H3
Inchi Key
BBMCTIGTTCKYKF-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
98%
Storage temp.
Sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Form: liquid Colour: colourless
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 1-Heptanol
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)