Merck
BDPH9BCCDA1A
Bide Pharmatech
tert-Butyl 3-amino-3-(hydroxymethyl)pyrrolidine-1-carboxylate
別名:
tert-butyl 3-amino-3-(hydroxymethyl)-1-pyrrolidinecarboxylate
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
この商品について
化学式:
C10H20O3N2
CAS番号:
分子量:
216.28
MDL number:
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
Inchi Code
1S/C10H20N2O3/c1-9(2,3)15-8(14)12-5-4-10(11,6-12)7-13/h13H,4-7,11H2,1-3H3
Inchi Key
BAMSJMDJDXMZDC-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
97%
Storage temp.
Keep in dark place, inert atmosphere, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
White to Yellow Solid
Still not finding the right product?
hstatements
注意事項
注意喚起語
Warning
ピクトグラム
Exclamation mark
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)