Merck
BDPH9BCCDB05
Bide Pharmatech
5-(4-Methoxyphenyl)pentanoic acid
別名:
5-(4-methoxyphenyl)pentanoic acid
サイズを選択してください
表示を変更する
この商品について
化学式:
C12H16O3
CAS番号:
分子量:
208.26
MDL number:
ログイン:価格を確認する
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
Inchi Code
1S/C12H16O3/c1-15-11-8-6-10(7-9-11)4-2-3-5-12(13)14/h6-9H,2-5H2,1H3,(H,13,14)
Inchi Key
BGPOHJSGSYVQSU-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 5-(4-Methoxyphenyl)pentanoic acid
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)