スキップする
BDPH9BCCDECD
Bide Pharmatech
4-Methoxypicolinic acid
別名:
4-methoxy-2-pyridinecarboxylic acid
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
この商品について
化学式:
C7H7O3N1
CAS番号:
分子量:
153.14
MDL number:
製品BDPH9BCCDECDはクイックオーダー不可です。(Milliplex製品はページ上部の検索バーに入力ください)
Inchi Code
1S/C7H7NO3/c1-11-5-2-3-8-6(4-5)7(9)10/h2-4H,1H3,(H,9,10)
Inchi Key
UELRAKDBDJRXST-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
98%
Storage temp.
Keep in dark place, sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Form: solid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 4-Methoxypicolinic acid
hstatements
signalword
Warning
pictograms
Exclamation mark
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)