Merck
BDPH9BCCDFB3
Bide Pharmatech
Ethyl 3,3,3-trifluoropropanoate
別名:
ethyl 3,3,3-trifluoropropanoate
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
この商品について
化学式:
C5H7O2F3
CAS番号:
分子量:
156.1
MDL number:
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
Inchi Code
1S/C5H7F3O2/c1-2-10-4(9)3-5(6,7)8/h2-3H2,1H3
Inchi Key
FMDMKDPUFQNVSH-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
98%
Storage temp.
Sealed in dry, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Colorless to light-yellow liquid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Ethyl 3,3,3-trifluoropropanoate
注意喚起語
Danger
ピクトグラム
FlameExclamation mark
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)