コンテンツぞスキップ
Merck
BDPH9BCCE080
Bide Pharmatech
(2-Chloro-4-(trifluoromethyl)phenyl)methanamine hydrochloride
別名:
(2-chloro-4-(trifluoromethyl)phenyl)methanamine hydrochloride
ログむンで組織・契玄䟡栌をご芧ください。
サむズを遞択しおください
衚瀺を倉曎する
この商品に぀いお
化孊匏:
C8H8N1Cl2F3
CAS番号:
分子量:
246.06
MDL number:
補品BDPH9BCCE080はクむックオヌダヌ䞍可です。Milliplex補品はペヌゞ䞊郚の怜玢バヌに入力ください
Inchi Code
1S/C8H7ClF3N.ClH/c9-7-3-6(8(10,11)12)2-1-5(7)4-13;/h1-3H,4,13H2;1H
Inchi Key
QNIZBEWNYGRUQK-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Inert atmosphere, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
最新バヌゞョンのいずれかを遞択しおください
詊隓成瞟曞COA
Lot/Batch Number
サポヌトが必芁な堎合は、お問い合わせください カスタマヌサポヌト
以前この補品を賌入いただいたこずがある堎合
文曞ラむブラリで、最近賌入した補品の文曞を怜玢できたす。
文曞ラむブラリにアクセスする