Merck
BDPH9BCCE1C8
Bide Pharmatech
2-Chloro-4,6-dimethoxy-1,3,5-triazine
別名:
2-chloro-4,6-dimethoxy-1,3,5-triazine
サイズを選択してください
表示を変更する
この商品について
化学式:
C5H6O2N3Cl1
CAS番号:
分子量:
175.57
MDL number:
ログイン:価格を確認する
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
Inchi Code
1S/C5H6ClN3O2/c1-10-4-7-3(6)8-5(9-4)11-2/h1-2H3
Inchi Key
GPIQOFWTZXXOOV-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
98%
Storage temp.
Inert atmosphere, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Form: Crystal - Powder
Melting Point
71-74C
Still not finding the right product?
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)