Merck
BDPH9BCCE953
Bide Pharmatech
4'-Cyano-[1,1'-biphenyl]-4-carboxylic acid
別名:
4'-cyano[1,1'-biphenyl]-4-carboxylic acid
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
この商品について
化学式:
C14H9O2N1
CAS番号:
分子量:
223.23
MDL number:
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
Inchi Code
1S/C14H9NO2/c15-9-10-1-3-11(4-2-10)12-5-7-13(8-6-12)14(16)17/h1-8H,(H,16,17)
Inchi Key
KBNUZLPQQMVGPR-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
96%
Storage temp.
Sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
注意喚起語
Warning
ピクトグラム
Exclamation mark
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)