Merck
BDPH9BCCED3D
Bide Pharmatech
tert-Butyl (4-oxo-4-phenylbutyl)carbamate
別名:
tert-butyl 4-oxo-4-phenylbutylcarbamate
サイズを選択してください
表示を変更する
この商品について
化学式:
C15H21O3N1
CAS番号:
分子量:
263.34
MDL number:
ログイン:価格を確認する
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
Inchi Code
1S/C15H21NO3/c1-15(2,3)19-14(18)16-11-7-10-13(17)12-8-5-4-6-9-12/h4-6,8-9H,7,10-11H2,1-3H3,(H,16,18)
Inchi Key
BAEFUAYRWLKGRC-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
97%
Country of Origin
CN
Physical Form
White to off-white powder or crystals
Storage temp.
Sealed in dry, 2-8°C
Still not finding the right product?
hstatements
注意喚起語
Warning
ピクトグラム
Exclamation mark
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)