Merck
BDPH9BCCED9C
Bide Pharmatech
Naphthalen-2-yl(phenyl)methanol
別名:
2-naphthyl(phenyl)methanol
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
この商品について
化学式:
C17H14O1
CAS番号:
分子量:
234.3
MDL number:
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
Inchi Code
1S/C17H14O/c18-17(14-7-2-1-3-8-14)16-11-10-13-6-4-5-9-15(13)12-16/h1-12,17-18H
Inchi Key
RVWPQZWRXDGDCG-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
97%
Storage temp.
Sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Powder or crystals or crystalline solid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Naphthalen-2-yl(phenyl)methanol
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)