Merck
BDPH9BCCF2DC
Bide Pharmatech
5-Chloro-1-methyl-1H-pyrazole-4-carbaldehyde
別名:
5-chloro-1-methyl-1H-pyrazole-4-carbaldehyde
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
この商品について
化学式:
C5H5O1N2Cl1
CAS番号:
分子量:
144.56
MDL number:
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
Inchi Code
1S/C5H5ClN2O/c1-8-5(6)4(3-9)2-7-8/h2-3H,1H3
Inchi Key
BRTDPKPJDXNQEX-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
97%
Storage temp.
Inert atmosphere, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Pale-yellow to Yellow-brown Solid
Still not finding the right product?
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)