コンテンツぞスキップ
Merck
BDPH9BCCF54D
Bide Pharmatech
1-(2-(Difluoromethoxy)phenyl)ethan-1-amine
別名:
1-[2-(difluoromethoxy)phenyl]ethylamine
ログむンで組織・契玄䟡栌をご芧ください。
サむズを遞択しおください
衚瀺を倉曎する
この商品に぀いお
化孊匏:
C9H11O1N1F2
CAS番号:
分子量:
187.19
MDL number:
テクニカルサヌビス
お困りのこずがあれば、経隓豊富なテクニカルサヌビスチヌムがお客様をサポヌトしたす。
お手䌝いしたす
Inchi Code
1S/C9H11F2NO/c1-6(12)7-4-2-3-5-8(7)13-9(10)11/h2-6,9H,12H2,1H3
Inchi Key
XZXJJKFVKBSRME-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Keep in dark place, inert atmosphere, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Liquid
Still not finding the right product?
hstatements
泚意喚起語
Danger
ピクトグラム
Corrosion
最新バヌゞョンのいずれかを遞択しおください
詊隓成瞟曞COA
Lot/Batch Number
適切なバヌゞョンが芋぀かりたせんか。
特定のバヌゞョンが必芁な堎合は、ロット番号たたはバッチ番号で特定の蚌明曞を怜玢できたす。
以前この補品を賌入いただいたこずがある堎合
文曞ラむブラリで、最近賌入した補品の文曞を怜玢できたす。
文曞ラむブラリにアクセスする