Merck
BDPH9BCCFCD5
Bide Pharmatech
AChE/BChE/MAO-B-IN-1
別名:
(1-benzylpiperidin-4-yl)methyl hydrogen phenylcarbonimidate
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
この商品について
化学式:
C20H24O2N2
CAS番号:
分子量:
324.42
MDL number:
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
Inchi Code
1S/C20H24N2O2/c23-20(21-19-9-5-2-6-10-19)24-16-18-11-13-22(14-12-18)15-17-7-3-1-4-8-17/h1-10,18H,11-16H2,(H,21,23)
Inchi Key
IKTRKOHDYGDICC-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
98%
Country of Origin
CN
Physical Form
Powder or crystals
Storage temp.
Keep in dark place, sealed in dry, 2-8°C
Still not finding the right product?
Explore all of our products under AChE/BChE/MAO-B-IN-1
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)