スキップする
BDPH9BCCFEBF
Bide Pharmatech
4-(Trifluoromethyl)thiazol-2-amine
別名:
4-(trifluoromethyl)-1,3-thiazol-2-amine
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
サイズ/SKU在庫状況単価
この商品について
化学式:
C4H3N2S1F3
CAS番号:
分子量:
168.14
MDL number:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
Storage temp.
Keep in dark place, inert atmosphere, 2-8°C
Inchi Code
1S/C4H3F3N2S/c5-4(6,7)2-1-10-3(8)9-2/h1H,(H2,8,9)
Inchi Key
OVMGTNMCYLZGLS-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
97%
Country of Origin
CN
Physical Form
Form: solid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 4-(Trifluoromethyl)thiazol-2-amine
注意喚起語
Warning
ピクトグラム
Exclamation mark
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)