コンテンツぞスキップ
Merck
BDPH9BCD07CD
Bide Pharmatech
4-(Azepan-1-ylmethyl)aniline
別名:
4-(1-azepanylmethyl)phenylamine
ログむンで組織・契玄䟡栌をご芧ください。
サむズを遞択しおください
衚瀺を倉曎する
この商品に぀いお
化孊匏:
C13H20N2
CAS番号:
分子量:
204.32
MDL number:
補品BDPH9BCD07CDはクむックオヌダヌ䞍可です。Milliplex補品はペヌゞ䞊郚の怜玢バヌに入力ください
Inchi Code
1S/C13H20N2/c14-13-7-5-12(6-8-13)11-15-9-3-1-2-4-10-15/h5-8H,1-4,9-11,14H2
Inchi Key
SGMPFYOXEVRSHS-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
97%
Storage temp.
Keep in dark place, sealed in dry, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 4-(Azepan-1-ylmethyl)aniline
最新バヌゞョンのいずれかを遞択しおください
詊隓成瞟曞COA
Lot/Batch Number
サポヌトが必芁な堎合は、お問い合わせください カスタマヌサポヌト
以前この補品を賌入いただいたこずがある堎合
文曞ラむブラリで、最近賌入した補品の文曞を怜玢できたす。
文曞ラむブラリにアクセスする