スキップする
BDPH9BCD0AC2
Bide Pharmatech
N-(2-(Thiophen-2-yl)ethyl)isonicotinamide
別名:
N-[2-(2-thienyl)ethyl]isonicotinamide
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
サイズ/SKU在庫状況単価
この商品について
化学式:
C12H12O1N2S1
CAS番号:
分子量:
232.31
MDL number:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
Inchi Code
1S/C12H12N2OS/c15-12(10-3-6-13-7-4-10)14-8-5-11-2-1-9-16-11/h1-4,6-7,9H,5,8H2,(H,14,15)
Inchi Key
MBRRKSONRBUYSE-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Keep in dark place, sealed in dry, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid or liquid
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)