コンテンツへスキップ
BDPH9BCD0D99
Bide Pharmatech
4-Methyl-3-phenylpyridine
別名:
4-methyl-3-phenylpyridine
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
この商品について
化学式:
C12H11N1
CAS番号:
分子量:
169.23
MDL number:
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
Inchi Code
1S/C12H11N/c1-10-7-8-13-9-12(10)11-5-3-2-4-6-11/h2-9H,1H3
Inchi Key
YDJITZMUZXZCBI-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
97%
Storage temp.
Sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Liquid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 4-Methyl-3-phenylpyridine
注意喚起語
Warning
ピクトグラム
Exclamation mark
hstatements
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)