コンテンツぞスキップ
Merck
BDPH9BCD0E64
Bide Pharmatech
3-(Chlorosulfonyl)-4-methoxybenzoic acid
別名:
3-(chlorosulfonyl)-4-methoxybenzoic acid
ログむンで組織・契玄䟡栌をご芧ください。
サむズを遞択しおください
衚瀺を倉曎する
この商品に぀いお
化孊匏:
C8H7O5Cl1S1
CAS番号:
分子量:
250.66
MDL number:
テクニカルサヌビス
お困りのこずがあれば、経隓豊富なテクニカルサヌビスチヌムがお客様をサポヌトしたす。
お手䌝いしたす
Inchi Code
1S/C8H7ClO5S/c1-14-6-3-2-5(8(10)11)4-7(6)15(9,12)13/h2-4H,1H3,(H,10,11)
Inchi Key
OWBBPHXIAFVUMO-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Inert atmosphere, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
White to off-white powder or crystals
Still not finding the right product?
hstatements
泚意喚起語
Danger
ピクトグラム
Corrosion
最新バヌゞョンのいずれかを遞択しおください
詊隓成瞟曞COA
Lot/Batch Number
適切なバヌゞョンが芋぀かりたせんか。
特定のバヌゞョンが必芁な堎合は、ロット番号たたはバッチ番号で特定の蚌明曞を怜玢できたす。
以前この補品を賌入いただいたこずがある堎合
文曞ラむブラリで、最近賌入した補品の文曞を怜玢できたす。
文曞ラむブラリにアクセスする