スキップする
BDPH9BCD13A2
Bide Pharmatech
5-Bromo-3-hydroxyquinolin-2(1H)-one
別名:
5-bromo-3-hydroxy-2(1H)-quinolinone
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
サイズ/SKU在庫状況単価
この商品について
化学式:
C9H6O2N1Br1
CAS番号:
分子量:
240.06
MDL number:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
Inchi Code
1S/C9H6BrNO2/c10-6-2-1-3-7-5(6)4-8(12)9(13)11-7/h1-4,12H,(H,11,13)
Inchi Key
RXMNJPQCLAHRIZ-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Powder or crystals
Still not finding the right product?
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)