コンテンツぞスキップ
Merck
BDPH9BCD19F2
Bide Pharmatech
2-Iminothiolane hydrochloride
別名:
dihydro-2(3H)-thiophenimine hydrochloride
サむズを遞択しおください
衚瀺を倉曎する
この商品に぀いお
化孊匏:
C4H8N1Cl1S1
CAS番号:
分子量:
137.63
MDL number:
ログむン䟡栌を確認する
テクニカルサヌビス
お困りのこずがあれば、経隓豊富なテクニカルサヌビスチヌムがお客様をサポヌトしたす。
お手䌝いしたす
Inchi Code
1S/C4H7NS.ClH/c5-4-2-1-3-6-4;/h2H,1,3,5H2;1H
Inchi Key
HIQWKSAWCPDJSL-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Inert atmosphere, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 2-Iminothiolane hydrochloride
hstatements
泚意喚起語
Warning
ピクトグラム
Exclamation mark
最新バヌゞョンのいずれかを遞択しおください
詊隓成瞟曞COA
Lot/Batch Number
適切なバヌゞョンが芋぀かりたせんか。
特定のバヌゞョンが必芁な堎合は、ロット番号たたはバッチ番号で特定の蚌明曞を怜玢できたす。
以前この補品を賌入いただいたこずがある堎合
文曞ラむブラリで、最近賌入した補品の文曞を怜玢できたす。
文曞ラむブラリにアクセスする