コンテンツぞスキップ
Merck
BDPH9BCD1D98
Bide Pharmatech
2-Amino-3-(4-chlorophenyl)propan-1-ol hydrochloride
別名:
2-amino-3-(4-chlorophenyl)-1-propanol hydrochloride
ログむンで組織・契玄䟡栌をご芧ください。
サむズを遞択しおください
衚瀺を倉曎する
この商品に぀いお
化孊匏:
C9H13O1N1Cl2
CAS番号:
分子量:
222.11
MDL number:
テクニカルサヌビス
お困りのこずがあれば、経隓豊富なテクニカルサヌビスチヌムがお客様をサポヌトしたす。
お手䌝いしたす
Inchi Code
1S/C9H12ClNO.ClH/c10-8-3-1-7(2-4-8)5-9(11)6-12;/h1-4,9,12H,5-6,11H2;1H
Inchi Key
VLDWUIKCXWULET-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
98%
Storage temp.
Keep in dark place, inert atmosphere, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
White to Yellow Solid
Still not finding the right product?
泚意事項
泚意喚起語
Warning
ピクトグラム
Exclamation mark
最新バヌゞョンのいずれかを遞択しおください
詊隓成瞟曞COA
Lot/Batch Number
適切なバヌゞョンが芋぀かりたせんか。
特定のバヌゞョンが必芁な堎合は、ロット番号たたはバッチ番号で特定の蚌明曞を怜玢できたす。
以前この補品を賌入いただいたこずがある堎合
文曞ラむブラリで、最近賌入した補品の文曞を怜玢できたす。
文曞ラむブラリにアクセスする