スキップする
BDPH9BCD1F85
Bide Pharmatech
5-Oxo-1,4-thiazepane-3-carboxylic acid
別名:
5-oxo-1,4-thiazepane-3-carboxylic acid
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
サイズ/SKU在庫状況単価
この商品について
化学式:
C6H9O3N1S1
CAS番号:
分子量:
175.21
MDL number:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
Inchi Code
1S/C6H9NO3S/c8-5-1-2-11-3-4(7-5)6(9)10/h4H,1-3H2,(H,7,8)(H,9,10)
Inchi Key
JICTZUFURQRLDW-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Sealed in dry, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)