Merck
BDPH9BCD234A
Bide Pharmatech
Hexadecane
別名:
hexadecane
サイズを選択してください
表示を変更する
この商品について
化学式:
C16H34
CAS番号:
分子量:
226.45
MDL number:
ログイン:価格を確認する
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
Inchi Code
1S/C16H34/c1-3-5-7-9-11-13-15-16-14-12-10-8-6-4-2/h3-16H2,1-2H3
Inchi Key
DCAYPVUWAIABOU-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
98%
Storage temp.
Sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Colorless to white Liquid or Solid
Melting Point
18C at mmHg
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Hexadecane
注意喚起語
Danger
ピクトグラム
Exclamation markHealth hazardEnvironment
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)