Merck
BDPH9BCD2CDA
Bide Pharmatech
1-Cyclopropyl-5-methyl-1H-pyrazol-3-amine
別名:
1-cyclopropyl-5-methyl-1H-pyrazol-3-ylamine
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
この商品について
化学式:
C7H11N3
CAS番号:
分子量:
137.18
MDL number:
製品BDPH9BCD2CDAはクイックオーダー不可です。(Milliplex製品はページ上部の検索バーに入力ください)
Inchi Code
1S/C7H11N3/c1-5-4-7(8)9-10(5)6-2-3-6/h4,6H,2-3H2,1H3,(H2,8,9)
Inchi Key
MDVLBGMWIWWBKL-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
97%
Storage temp.
Keep in dark place, sealed in dry, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Powder or crystals
Still not finding the right product?
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)