Merck
BDPH9BCD2F13
Bide Pharmatech
Methyl 2-(thiophen-3-yl)acetate
別名:
methyl 3-thienylacetate
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
この商品について
化学式:
C7H8O2S1
CAS番号:
分子量:
156.21
MDL number:
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
Inchi Code
1S/C7H8O2S/c1-9-7(8)4-6-2-3-10-5-6/h2-3,5H,4H2,1H3
Inchi Key
RZGRWVULDSXQSM-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
98%
Storage temp.
Keep in dark place, sealed in dry, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Liquid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Methyl 2-(thiophen-3-yl)acetate
hstatements
注意喚起語
Warning
ピクトグラム
Exclamation mark
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)