コンテンツぞスキップ
Merck
BDPH9BCD3015
Bide Pharmatech
4-Bromo-1-(tetrahydro-2H-pyran-4-yl)-1H-pyrazole
別名:
4-bromo-1-tetrahydro-2H-pyran-4-yl-1H-pyrazole
ログむンで組織・契玄䟡栌をご芧ください。
サむズを遞択しおください
衚瀺を倉曎する
この商品に぀いお
化孊匏:
C8H11O1N2Br1
CAS番号:
分子量:
231.09
MDL number:
テクニカルサヌビス
お困りのこずがあれば、経隓豊富なテクニカルサヌビスチヌムがお客様をサポヌトしたす。
お手䌝いしたす
Inchi Code
1S/C8H11BrN2O/c9-7-5-10-11(6-7)8-1-3-12-4-2-8/h5-6,8H,1-4H2
Inchi Key
WRDSDCYKWVXMRY-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Sealed in dry, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
泚意事項
泚意喚起語
Warning
ピクトグラム
Exclamation mark
最新バヌゞョンのいずれかを遞択しおください
詊隓成瞟曞COA
Lot/Batch Number
適切なバヌゞョンが芋぀かりたせんか。
特定のバヌゞョンが必芁な堎合は、ロット番号たたはバッチ番号で特定の蚌明曞を怜玢できたす。
以前この補品を賌入いただいたこずがある堎合
文曞ラむブラリで、最近賌入した補品の文曞を怜玢できたす。
文曞ラむブラリにアクセスする